2-Chlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-chlorphenyl)boran, (2-Chlorphenyl)metaborsäure
358990010
358990050
ACRO358990010EA
40.4
EUR
ACRO358990010
ACRO358990050
2-Chlorphenylboronsäure 97%
2-Chlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₂ Molecular Weight: 156.38 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00674012 CAS-Nummer: 3900-89-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |