3,4-Dichlorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24292.03 B24292.06 B24292.14
B24292.03EA 14.1 EUR
B24292.03 B24292.06 B24292.14
3,4-Dichlorphenylboronsäure ≥97%
3,4-Dichlorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 151169-75-4 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 7369790
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190,82 g/mol
Schmelzpunkt: 270…274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074646
CAS-Nummer: 151169-75-4