3,5-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
445207-25G
445207-5G
SIAL445207-25GEA
138
EUR
SIAL445207-25G
SIAL445207-5G
3,5-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190,82 g/mol |
MDL:
MFCD00051935 CAS-Nummer: 67492-50-6 |