3-Chlorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Chlorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-chlorphenyl)boran, 3-Chlorbenzolboronsäure
B24444.06 B24444.03 B24444.14
B24444.06EA 65.1 EUR
B24444.06 B24444.03 B24444.14
3-Chlorphenylboronsäure ≥97%
3-Chlorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 63503-60-6 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 2936343
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156.38 g/mol
Schmelzpunkt: 180…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161354
CAS-Nummer: 63503-60-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable