3-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chlorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-chlorphenyl)boran, 3-Chlorbenzolboronsäure
FL10985.POR
010985-25G
010985-5G
CHMPFL10985.POREA
0
EUR
CHMPFL10985.POR
FLUO010985-25G
FLUO010985-5G
3-Chlorphenylboronsäure
3-Chlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₂ Molecular Weight: 156.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00161354 CAS-Nummer: 63503-60-6 |