4-Chlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-chlorphenyl)boran, (4-Chlorphenyl)metaborsäure
344410010 344410050 AC34441.1 344410250
ACRO344410010EA 28.4 EUR
ACRO344410010 ACRO344410050 MAYBAC34441.1 ACRO344410250
4-Chlorphenylboronsäure 97%
4-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156,38 g/mol
Schmelzpunkt: 259…262 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039137
CAS-Nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %