4-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Chlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-chlorphenyl)boran, (4-Chlorphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
417548-10G 417548-1G 417548-25G
SIAL417548-10GEA 104 EUR
SIAL417548-10G SIAL417548-1G SIAL417548-25G
4-Chlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156,38 g/mol
Schmelzpunkt: 268…272 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039137
CAS-Nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5