2,4-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146757-100G 146757-5G
SIAL146757-100GEA 46 EUR
SIAL146757-100G SIAL146757-5G
2,4-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003305
CAS-Nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9,III