3,5-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
139408-1G
139408-5G
SIAL139408-1GEA
26
EUR
SIAL139408-1G
SIAL139408-5G
3,5-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175.01 g/mol Siedepunkt: 215…222 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 63 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003352 CAS-Nummer: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 |