4-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112216-250G 112216-50G
SIAL112216-250GEA 58.5 EUR
SIAL112216-250G SIAL112216-50G
4-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR