4-Amino-2-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Chlor-4-cyananilin, 4-Amino-2-chlorbenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
279013-10G 279013-50G
SIAL279013-10GEA 86.1 EUR
SIAL279013-10G SIAL279013-50G
4-Amino-2-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035926
CAS-Nummer: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III