2-Amino-4-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Chlor-2-cyananilin, 2-Amino-4-chlorbenzoesäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
405280-10G 405280-50G
SIAL405280-10GEA 62.9 EUR
SIAL405280-10G SIAL405280-50G
2-Amino-4-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
MDL: MFCD00035927
CAS-Nummer: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III