4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642797-1G 642797-5G
SIAL642797-1GEA 26 EUR
SIAL642797-1G SIAL642797-5G
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
MDL: MFCD00017341
CAS-Nummer: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III