5-Chlor-2-fluorbenzonitril ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

548693-1G 548693-5G
SIAL548693-1GEA 26 EUR
SIAL548693-1G SIAL548693-5G
5-Chlor-2-fluorbenzonitril ≥97%, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Molecular Weight: 155,56 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (20 -rr)
Schmelzpunkt: 67…70 °C (Lit.)
Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01631434
CAS-Nummer: 57381-34-7
EINECS: 252-132-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR