4-Chlor-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380059-25G 380059-5G
SIAL380059-25GEA 88 EUR
SIAL380059-25G SIAL380059-5G
4-Chlor-3-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 182,57 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016987
CAS-Nummer: 939-80-0
EINECS: 213-364-2