2,3-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichlorbenzoesäurechlorid
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
42.5
EUR
L09506.06
L09506.14
L09506.22
2,3-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
2,3-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Formel:
C₇H₃Cl₃O Siedepunkt: 140 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 28…32 °C Flammpunkt: 167 °C (332 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035937 CAS-Nummer: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 UN: 3261 ADR: 8,II |