2,4-Dichlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 26.1 EUR
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorbenzoylchlorid 98%
2,4-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (34 mmHg)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,49 g/cm³
Flammpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000661
CAS-Nummer: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %