2,6-Dichlorbenzoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Dichlorbenzoesäurechlorid
182060100
182060500
ACRO182060100EA
48.1
EUR
ACRO182060100
ACRO182060500
2,6-Dichlorbenzoylchlorid 99%
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₃O Molecular Weight: 209,46 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C (21 mmHg) Schmelzpunkt: 18 °C Dichte: 1,45 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000662 CAS-Nummer: 4659-45-4 EINECS: 225-102-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |