2,6-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäurechlorid
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 42 EUR
A14839.09 A14839.18
2,6-Dichlorbenzoylchlorid ≥98%
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…18 °C
Dichte: 1,463
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000662
CAS-Nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II