2,6-Dichlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187518-10G 187518-50G
SIAL187518-10GEA 39.2 EUR
SIAL187518-10G SIAL187518-50G
2,6-Dichlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000662
CAS-Nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II