2-Chlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Chlorbenzoesäurechlorid, o-Chlorbenzoylchlorid
147142500
147140010
ACRO147142500EA
69.2
EUR
ACRO147142500
ACRO147140010
2-Chlorbenzoylchlorid 98%
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175,01 g/mol Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1,38 g/cm³ Flammpunkt: 124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000660 CAS-Nummer: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...