2-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Chlorbenzoesäurechlorid, o-Chlorbenzoylchlorid
A14785.0B A14785.22 A14785.30
A14785.0BEA 213 EUR
A14785.0B A14785.22 A14785.30
2-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
2-Chlorbenzoylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 609-65-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5718 Odour: Acrid Melting Point: -4° Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 386435 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000660
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 237…239 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,379
Flammpunkt: 125 °C (257 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000660
CAS-Nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II