2-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: o-Chlorbenzoesäurechlorid, o-Chlorbenzoylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

103918-100G 103918-500G 103918-5G
SIAL103918-100GEA 93.5 EUR
SIAL103918-100G SIAL103918-500G SIAL103918-5G
2-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000660
CAS-Nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR