3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorbenzoesäurechlorid
150230050
150230250
150231000
ACRO150230050EA
17.9
EUR
ACRO150230050
ACRO150230250
ACRO150231000
3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%
3,4-Dichlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₃O Molecular Weight: 209,46 g/mol Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30…33 °C Flammpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000672 CAS-Nummer: 3024-72-4 EINECS: 221-177-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |