3,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzoesäurechlorid

A17006.14 A17006.22
A17006.14EA 49.8 EUR
A17006.14 A17006.22
3,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥97%
3,4-Dichlorbenzoylchlorid

Purity: 97% CAS No.: 3024-72-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 607485 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000672

Formel: C₇H₃Cl₃O
Siedepunkt: 242 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: 142 °C (287 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000672
CAS-Nummer: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR