3,5-Dichlorbenzoylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzoesäurechlorid
B24676.06 B24676.14 B24676.22
B24676.06EA 29.3 EUR
B24676.06 B24676.14 B24676.22
3,5-Dichlorbenzoylchlorid 96%
3,5-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 96% CAS No.: 2905-62-6 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5820 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1940681 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00009817
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209.46 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1.478
Flammpunkt: 137 °C (278 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009817
CAS-Nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable