3,5-Dichlorbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzoesäurechlorid
SB01888.1 SB01888.10 SB01888.50
MAYBSB01888.1EA 0 EUR
MAYBSB01888.1 MAYBSB01888.10 MAYBSB01888.50
3,5-Dichlorbenzoylchlorid
3,5-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Molecular Weight: 209,46 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009817
CAS-Nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II