3-Chlorbenzoylchlorid 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: m-Chlorbenzoesäurechlorid, m-Chlorbenzoylchlorid, 3-Chlorbenzoesäurechlorid

108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 24.8 EUR
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
3-Chlorbenzoylchlorid 99+%
3-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44 °C
Dichte: 1,36 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000671
CAS-Nummer: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR