3-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Chlorbenzoesäurechlorid, m-Chlorbenzoylchlorid, 3-Chlorbenzoesäurechlorid
A13509.14
A13509.22
A13509.14EA
37.6
EUR
A13509.14
A13509.22
3-Chlorbenzoylchlorid ≥97%
3-Chlorbenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175,01 g/mol Siedepunkt: 224…225 °C Schmelzpunkt: 44 °C Dichte: 1,368 Flammpunkt: 117 °C (242 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000671 CAS-Nummer: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |