3-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: m-Chlorbenzoesäurechlorid, m-Chlorbenzoylchlorid, 3-Chlorbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C26801-100G C26801-25G
SIALC26801-100GEA 74.9 EUR
SIALC26801-100G SIALC26801-25G
3-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44 °C
Dichte: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000671
CAS-Nummer: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II