4-Chlorbenzoylchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Chlorbenzoesäurechlorid, p-Chlorbenzoylchlorid
150190050 150191000 150195000 150190025
ACRO150190050EA 27.6 EUR
ACRO150190050 ACRO150191000 ACRO150195000 ACRO150190025
4-Chlorbenzoylchlorid 99+%
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12…14 °C
Dichte: 1,37 g/cm³
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000686
CAS-Nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration RCOCl ≥98.50 %