4-Chlorbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Chlorbenzoesäurechlorid, p-Chlorbenzoylchlorid
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
22.8
EUR
A16325.14
A16325.22
A16325.36
4-Chlorbenzoylchlorid ≥98%
4-Chlorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175,01 g/mol Siedepunkt: 221…222 °C Schmelzpunkt: 12…14 °C Dichte: 1,377 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000686 CAS-Nummer: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |