4-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Chlorbenzoesäurechlorid, p-Chlorbenzoylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
111902-5G 111902-100G 111902-500G
SIAL111902-5GEA 38.3 EUR
SIAL111902-5G SIAL111902-100G SIAL111902-500G
4-Chlorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000686
CAS-Nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II