2,6-Dichlorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäureamid
SB00116.1 SB00116.10 SB00116.50
MAYBSB00116.1EA 0 EUR
MAYBSB00116.1 MAYBSB00116.10 MAYBSB00116.50
2,6-Dichlorbenzamid
2,6-Dichlorbenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007975
CAS-Nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4