2-Chlorbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chlorbenzoesäureamid
BTB06513.1 BTB06513.10
MAYBBTB06513.1EA 0 EUR
MAYBBTB06513.1 MAYBBTB06513.10
2-Chlorbenzamid
2-Chlorbenzamid
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155.58 g/mol
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00007973
CAS-Nummer: 609-66-5
EINECS: 210-195-6