2-Chlor-4-nitrobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aklomid
A19702.06
A19702.14
A19702.06EA
53.8
EUR
A19702.06
A19702.14
2-Chlor-4-nitrobenzamid ≥98%
2-Chlor-4-nitrobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 3011-89-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1966537
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017119 CAS-Nummer: 3011-89-0 EINECS: 221-143-7 |