2-Chlor-4-nitrobenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aklomid
TL00834DA
TL00834EA
TL00834.50
MAYBTL00834DAEA
0
EUR
MAYBTL00834DA
MAYBTL00834EA
MAYBTL00834.50
2-Chlor-4-nitrobenzamid
2-Chlor-4-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD00017119 CAS-Nummer: 3011-89-0 EINECS: 221-143-7 |