5-Chlor-2-nitrobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-2-nitrobenzoesäureamid, 3-Chlor-6-nitrobenzoesäureamid
L09380.09
L09380.04
L09380.09EA
61.5
EUR
L09380.09
L09380.04
5-Chlor-2-nitrobenzamid ≥98%
5-Chlor-2-nitrobenzamid
Purity: 98+%
CAS No.: 40763-96-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 2267797
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 200,58 g/mol Schmelzpunkt: 155…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017509 CAS-Nummer: 40763-96-0 |