3-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Chlorobenzoic hydrazide
SPB06425.1
SPB06425.10
SPB06425.50
MAYBSPB06425.1EA
0
EUR
MAYBSPB06425.1
MAYBSPB06425.10
MAYBSPB06425.50
3-Chlorbenzhydrazid
3-Chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.6 g/mol |
MDL:
MFCD00014757 CAS-Nummer: 1673-47-8 EINECS: 216-812-5 |