4-Chlorbenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06
A11911.18
A11911.22
A11911.06EA
26.4
EUR
A11911.06
A11911.18
A11911.22
4-Chlorbenzhydrazid ≥98%
4-Chlorbenzhydrazid
Purity: 98%
CAS No.: 536-40-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 511154
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 354 Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007603 CAS-Nummer: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |