4-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chlorobenzoic hydrazide
SPB05520.1 SPB05520EA
MAYBSPB05520.1EA 0 EUR
MAYBSPB05520.1 MAYBSPB05520EA
4-Chlorbenzhydrazid
4-Chlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 164
MDL: MFCD00007603
CAS-Nummer: 536-40-3
EINECS: 208-632-0