Methyl-2-chlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
TL00198.1
TL00198.10
TL00198.50
MAYBTL00198.1EA
0
EUR
MAYBTL00198.1
MAYBTL00198.10
MAYBTL00198.50
Methyl-2-chlorbenzoat
Methyl-2-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016337 CAS-Nummer: 610-96-8 EINECS: 210-242-0 |