Ethyl-3-chlorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chlorbenzoesäureethylester
L01065.06 L01065.14
L01065.06EA 20.5 EUR
L01065.06 L01065.14
Ethyl-3-chlorbenzoat ≥98%
Ethyl-3-chlorbenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 1128-76-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 118-120°/13mm MDL No.: MFCD00013634
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,186
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013634
CAS-Nummer: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3