Methyl-3-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chlorbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234621-25G
234621-5G
SIAL234621-25GEA
96
EUR
SIAL234621-25G
SIAL234621-5G
Methyl-3-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000592 CAS-Nummer: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 Merck Index: 13,02142 |