Ethyl-4-chlorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlorbenzoesäureethylester
A12540.18
A12540.30
A12540.18EA
70.3
EUR
A12540.18
A12540.30
Ethyl-4-chlorbenzoat ≥98%
Ethyl-4-chlorbenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 7335-27-5
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 237-239°
MDL No.: MFCD00013645
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Siedepunkt: 237…239 °C Dichte: 1,18 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013645 CAS-Nummer: 7335-27-5 EINECS: 230-844-7 |