Methyl-4-chlorbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-Chlorbenzoesäuremethylester
A10109.14
A10109.22
A10109.14EA
31.5
EUR
A10109.14
A10109.22
Methyl-4-chlorbenzoat ≥99%
Methyl-4-chlorbenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 1126-46-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 136-137°/10mm
Beilstein Reference: 1564310
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00000621
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 136…137 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 41…45 °C Dichte: 1.382 Flammpunkt: 106 °C (222 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000621 CAS-Nummer: 1126-46-1 EINECS: 214-420-9 Merck Index: 13,02144 |