Methyl-4-chlorbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Chlorbenzoesäuremethylester
TL00324.1
TL00324.10
TL00324.50
MAYBTL00324.1EA
0
EUR
MAYBTL00324.1
MAYBTL00324.10
MAYBTL00324.50
Methyl-4-chlorbenzoat
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 103…106 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 43 Dichte: 1.382 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000621 CAS-Nummer: 1126-46-1 EINECS: 214-420-9 Merck Index: 13,02144 |