Methyl-4-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
216089-5G 216089-100G
SIAL216089-5GEA 40.5 EUR
SIAL216089-5G SIAL216089-100G
Methyl-4-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-chlorbenzoat
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 103…106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000621
CAS-Nummer: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Merck Index: 13,02144