2,4-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139572-100G 139572-5G
SIAL139572-100GEA 35 EUR
SIAL139572-100G SIAL139572-5G
2,4-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002414
CAS-Nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8