2,5-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144940-250G 144940-50G
SIAL144940-250GEA 231 EUR
SIAL144940-250G SIAL144940-50G
2,5-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002416
CAS-Nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7